Principaux documents
PHL82644
Rhamnetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
β-Rhamnocitrin, 3,3′,4′,5-Tetrahydroxy 7-methoxyflavone, 7-Methoxyquercetin, 7-Methylquercetin, Quercetin 7-methyl ether
10 MG
429,00 $
429,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
429,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.26
Beilstein:
47741
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
429,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-8-5-11(19)13-12(6-8)23-16(15(21)14(13)20)7-2-3-9(17)10(18)4-7/h2-6,17-19,21H,1H3
Clé InChI
JGUZGNYPMHHYRK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable