Documents
PHL82591
3,3′-Di-O-methylellagic acid 4′-xylopyranoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,3′-Di-O-methyl ellagic acid 4′-O-β-D-xylopyranoside, 2-Hydroxy-3,8-dimethoxy-7-(β-D-xylopyranosyloxy)-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 3,3′-Di-O-methyl-4-O-((β-D-xylopyranosyl)ellagic acid, 3-O-Methylducheside A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H18O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.36
Numéro Beilstein :
1612181
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(OC)c(O[C@@H]4OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc5C(=O)Oc1c2-c35
InChI
1S/C21H18O12/c1-28-15-8(22)3-6-11-12-7(20(27)32-17(11)15)4-10(16(29-2)18(12)33-19(6)26)31-21-14(25)13(24)9(23)5-30-21/h3-4,9,13-14,21-25H,5H2,1-2H3/t9-,13+,14-,21+/m1/s1
Clé InChI
UDWUZPSSUIWBKB-LAPUEANGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)