Principaux documents
PHL82553
Gossypetin 3,3′,8-trimethylether
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxy 3,3′,8-trimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
10 MG
746,00 $
746,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
746,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.31
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
746,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=C(C(C(OC)=C(C2=CC(OC)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-12-6-8(4-5-9(12)19)15-18(25-3)14(22)13-10(20)7-11(21)16(24-2)17(13)26-15/h4-7,19-21H,1-3H3
Clé InChI
XZGZRRSEIISPEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable