Documents
PHL82521
2′,6′-Dihydroxy 4′,4-dimethoxydihydrochalcone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Calomelanen
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥80.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C17H18O5/c1-21-12-6-3-11(4-7-12)5-8-14(18)17-15(19)9-13(22-2)10-16(17)20/h3-4,6-7,9-10,19-20H,5,8H2,1-2H3
Clé InChI
VVDZZNWYISOIDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)