Principaux documents
PHL82500
Cirsilineol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5-Dihydroxy-3′,6,7-trimethoxyflavone, 6-Methoxyluteolin 3′,7-dimethyl ether, Anisomelin, Eupatrin, Fastigenin
10 MG
1 390,00 $
1 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 390,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.32
Beilstein:
1355108
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-13-6-9(4-5-10(13)19)12-7-11(20)16-14(25-12)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
Clé InChI
VKOSQMWSWLZQPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia thymus
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable