Principaux documents
PHL80619
Pseudoginsenoside RT5
phyproof® Reference Substance
10 MG
1 030,00 $
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 030,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H62O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@](CC[C@@H]1C(O)(C)C)([C@@H]2[C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@]5([C@@H]([C@H](C4)OC6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C([C@H](CC5)O)(C)C)C)C[C@H]3O)C)(CC2)C)C
InChI
1S/C36H62O10/c1-31(2)23(39)10-12-33(5)22-15-19(38)25-18(36(8)14-11-24(46-36)32(3,4)43)9-13-34(25,6)35(22,7)16-20(29(31)33)44-30-28(42)27(41)26(40)21(17-37)45-30/h18-30,37-43H,9-17H2,1-8H3/t18-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30?,33+,34+,35+,36-/m0/s1
Clé InChI
PSOUXXNNRFNUAY-BLSITOCHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable