Principaux documents
PHL80570
Chebulagic acid
phyproof® Reference Substance
10 MG
1 580,00 $
1 580,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 580,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H30O27
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
954.66
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 580,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H]2[C@H](CC(O)=O)C(=O)O[C@@H]3[C@H]4COC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5-c6c(O)c(O)c(O)cc6C(=O)O[C@@H]3[C@@H](OC(=O)c7cc(O)c(O)c(OC1=O)c27)[C@@H](O4)OC(=O)c8cc(O)c(O)c(O)c8
InChI
1S/C41H30O27/c42-13-1-8(2-14(43)24(13)49)35(56)68-41-34-33-31(64-39(60)12(6-19(47)48)22-23-11(38(59)67-34)5-17(46)27(52)32(23)65-40(61)30(22)55)18(63-41)7-62-36(57)9-3-15(44)25(50)28(53)20(9)21-10(37(58)66-33)4-16(45)26(51)29(21)54/h1-5,12,18,22,30-31,33-34,41-46,49-55H,6-7H2,(H,47,48)/t12-,18+,22-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
Clé InChI
HGJXAVROWQLCTP-YABCKIEDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable