Principaux documents
PHL80517
Pinosylvin monomethyl ether
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(E)-3-Hydroxy-5-methoxystilbene, (E)-3-Methoxy-5-(2-phenylethenyl)phenol, 5-Methoxy-3-stilbenol, Pinosylvin 3-methyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Beilstein:
1875807
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15-10-13(9-14(16)11-15)8-7-12-5-3-2-4-6-12/h2-11,16H,1H3/b8-7+
Clé InChI
JVIXPWIEOVZVJC-BQYQJAHWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable