Principaux documents
PHL80462
Ginsenoside Ro
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β)-28-(β-D-Glucopyranosyloxy)-28-oxoolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Chikusetsusaponin V, Polysciasaponin P3
10 MG
753,00 $
753,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
753,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H76O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
957.11
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
753,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O[C@@H]3C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]5(C)[C@@]6(C)C([C@@](CC(C)(C)CC7)([H])[C@@]7(C(O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)=O)CC6)=CC[C@]5([H])[C@@]4(C)CC3)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C48H76O19/c1-43(2)14-16-48(42(61)67-40-35(58)31(54)29(52)24(20-50)63-40)17-15-46(6)21(22(48)18-43)8-9-26-45(5)12-11-27(44(3,4)25(45)10-13-47(26,46)7)64-41-37(33(56)32(55)36(65-41)38(59)60)66-39-34(57)30(53)28(51)23(19-49)62-39/h8,22-37,39-41,49-58H,9-20H2,1-7H3,(H,59,60)/t22-,23-,24-,25?,26?,27?,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37-,39+,40+,41-,45+,46-,47-,48+/m1/s1
Clé InChI
NFZYDZXHKFHPGA-BPQKMSRTSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable