Principaux documents
PHL80366
Bacoside A3
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β,16β,23R)-16,23:16,30-Diépoxy-20-hydroxydammar-24-en-3-yl O-α-L-arabinofuranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranoside, Jujubogénine 3-O-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranoside]
10 MG
1 390,00 $
1 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 390,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C47H76O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
929.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\[C@H]1C[C@](C)(O)[C@@H]2[C@H]3CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@@]39CO[C@@]2(C9)O1
InChI
1S/C47H76O18/c1-21(2)14-22-15-45(7,57)38-23-8-9-28-43(5)12-11-29(42(3,4)27(43)10-13-44(28,6)46(23)19-47(38,65-22)58-20-46)62-41-37(64-39-34(55)31(52)25(17-49)60-39)36(32(53)26(18-50)61-41)63-40-35(56)33(54)30(51)24(16-48)59-40/h14,22-41,48-57H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,34+,35+,36-,37+,38-,39-,40-,41-,43-,44+,45-,46-,47-/m0/s1
Clé InChI
CDEVGTJBRPBOPH-INTDMYAHSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable