Principaux documents
PHL80106
2-Hydroxyethyl salicylate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
50 MG
349,00 $
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
349,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4COOCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Beilstein:
2255685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
166 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
Clé InChI
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
171 °C - DIN 51758