Principaux documents
PHL80084
Pelargonidin chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride, Pelargonidol chloride
10 MG
576,00 $
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
576,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H11ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.70
Beilstein:
3922945
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
Clé InChI
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Application
Involved in pharmacological studies investigating the use of flavonoids as inhibitors of CD38
Antioxidant and anthocyanidin:
  • Found in various natural sources evaluated for inhibitory effects on colon and liver cancer cells
  • Used as hyroperoxide and hydrogen peroxide scavenging substance
  • Used to study relationship between structure, antioxidant capacity and redox potentials
  • Studied to determine the mechanism of radical-scavenging
Actions biochimiques/physiologiques
Antioxidant and anthocyanidin.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable