N11793
Diphacinone
analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-288
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
InChI
1S/C23H16O3.Na/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16;/h1-14,19-20H;/q;+1
Clé InChI
YCKTVRYJMHFIRH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable