Principaux documents
KRSU08
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0500% (500 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
100 ML
234,00 $
234,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
234,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
234,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Concentration
0.0500% (500 ppm)
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C