Key Documents
K08971296
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 50 mm × 2.1 mm
Synonyme(s) :
Kromasil C18
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
XF1CLD05
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
50 mm × 2.1 mm
Taille des particules
1.8 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Informations légales
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB