Principaux documents
K08971271
Kromasil® HILIC-D HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 21.2 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
KR60-5-HILIC-D-21.2x250
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
250 mm × 21.2 mm
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB