Principaux documents
K08971106
Kromasil® CelluCoat® Chiral HPLC Guard Cartridge
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns, pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
NB.21
Agence
suitable for USP L40
Gamme de produits
Kromasil®
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KRWP-5-CelluCoat-4.6XGC
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
>1000 Å
Compatibilité
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns
Technique de séparation
chiral
Informations légales
CelluCoat is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB