Principaux documents
K08970989
Kromasil® NH2 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 30 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
NB.21
Agence
suitable for USP L8
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR100-10-NH2-30X250
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
250 mm × 30 mm
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB