K08670470
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 100 mm × 30 mm
About This Item
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR60-5-SIL-30X100
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 30 mm
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase