Principaux documents
K08670364
Kromasil® C4 HPLC Column
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
NB.21
Agence
suitable for USP L26
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR100-3.5-C4-4.6X100
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
3.5 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB