Principaux documents
K08670353
Kromasil® C18 HPLC Column
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Kromasil C18
1 EA
1 050,00 $
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 050,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
NB.21
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR100-3.5-C18-4.6X100
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3.5 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Application
  • Development and Validation for Quantification of 7-Nitroso Impurity in Sitagliptin by Ultraperformance Liquid Chromatography with Triple Quadrupole Mass Spectrometry.: Utilizing Kromasil® C18 HPLC column, this study validates a method for quantifying impurities in pharmaceuticals, confirming the column′s precision and accuracy in high-stakes drug testing (Chittireddy et al., 2022).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB