Principaux documents
IP497LMSUA
Sulfur in light mineral oil, IP 496
Calibration Set A
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set A
Blank, 0.005% (50ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.03% (300ppm), 0.05% (500ppm). 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C