Principaux documents
IP336GOSUD
Sulfur in synthetic diesel, IP 336
Calibration Set D
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set D
2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C