Principaux documents
G004624
HPLC Analysis of Fenoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 1% triethylamine, pH 7.0; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyte
Description
    Fenoprofen
Colonne analytique
Étalon