G004464
HPLC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2, Acetate Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
Analyte
Application
Colonne analytique
Étalon
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique