Principaux documents
G003765
HPLC Analysis of Hydrocortisone in Topical Cream on Discovery® HS C18 after SPE using Discovery® DSC-Si
application for SPE, application for HPLC
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Paramètres du test
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample addition: hydrocortisone topical hand cream in hexane:ethylacetate
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 500 mg/3 mL (52695-U)
condition: 1 mL hexane:ethyl acetate (2:1, v/v)
sample addition: 1 mL
washing: 1 mL hexane:ethyl acetate (2:1, v/v)
elution: 1 mL methanol:DI water (1:1, v/v)
eluate post-treatment: dilute eluate to 2 mL with methanol:DI water (1:1, v/v)
column: Discovery HS C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568520-U)
mobile phase: [A] methanol; [B] DI water (1:1, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
Adéquation
application for HPLC
application for SPE
Application(s)
cleaning products
cosmetics
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Application
Pré-traitement de l′échantillon :
Dissoudre 1g de crème pour les mains à 1% d′hydrocortisone dans 10mL d′acétate d′éthyle. Diluer 2mL de l′échantillon de crème-acétate d′éthyle dans 8mL d′un mélange hexane:acétate d′éthyle (2:1, v/v).
Conditionner le tube SPE avec 1mL du mélange hexane:acétate d′éthyle (2:1, v/v)
Charger 1mL de l′échantillon pré-traité
Eliminer les interférants lipophiles avec 1mL d′hexane:acétate d′éthyle (2:1, v/v)
Eluer avec 1mL de méthanol:H20 (1:1, v/v)
Diluer l′éluat avec 2mL de méthanol:H2O DI (1:1, v/v)
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonne analytique
Tube ou plaque pour SPE