Principaux documents
ES5557
ChromegaChiral Chiral CCO F2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.0 mm
1 EA
3 680,00 $
3 680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 680,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
3 680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChromegaChiral
Fabricant/nom de marque
ES Industries 153251-CCO-F2
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3.0 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
supercritical fluid (SFC)
Description générale
ChromegaChiral CCO F2 is a 2-Fluoro 5-methylphenyl cellulose phase which can be used in SFC or HPLC. The addition of a fluorine atom into a phenyl carbamate cellulose structure can be useful in promoting a fluorophilic retention mechanism which can provide improved retention for fluorinated compounds. A fluorophilic retention mechanism can be particularly useful in medicinal chemistry and drug discovery, where more than a third of newly approved small molecule drugs contain fluorine.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries