ES5543
ChromegaChiral™ Chiral CCO F2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChromegaChiral™
Fabricant/nom de marque
ES Industries 122151-CCO-F2
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
Taille des particules
3 μm