Principaux documents
ES5409
ChromegaChiral Chiral CCA, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
1 EA
2 770,00 $
2 770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 770,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChromegaChiral
Fabricant/nom de marque
ES Industries 135251-CCA
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
supercritical fluid (SFC)
Description générale
A polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di- methylphenyl) carbamoyl amylose on high purity silica gel. ChromegaChiral CCA columns, similar in selectivity to ChiralPak® AD, are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries