ES5342
GreenSep™ Pyridyl Amide SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
GreenSep™
Fabricant/nom de marque
ES Industries 112191-GS-PYA
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
pyridyl amide phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
supercritical fluid (SFC)