ES5067
GreenSep™ Silica SFC 1.8 Micron HPLC Column
1.8 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3.0 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
GreenSep™
Fabricant/nom de marque
ES Industries 513A91-GS-SI
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 3.0 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
1.8 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
supercritical fluid (SFC)