Principaux documents
ERMBF446D
Maize GMO Standard ERM-BF446
1% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
6 G
142,00 $
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 G
142,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.24
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF446D
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable