Principaux documents
D7220LMSUA
Sulfur in light mineral oil, ASTM D7220
Calibration Set A
1 KIT
889,00 $
889,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 KIT
889,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
889,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set A
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.001% (10ppm), 0.0025% (25ppm), 0.005% (50ppm); 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C