Principaux documents
D4294LMPSC
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set C
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Composants
Kit contains: LMPS150, LMPS170, LMPS180, LMPS190, LMPS200; 100 mL ea.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2