Principaux documents
D4294LMPSB
Supelco
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set B
4 X 100 ML
739,00 $
739,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 100 ML
739,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
739,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Composants
Kit contains: LMPS110, LMPS120, LMPS140, LMPS150; 100 mL ea.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques