Principaux documents
D2622LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set A
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Composants
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1