Principaux documents
CX21005
Supelco
Carboxen® 1005 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Synonyme(s) :
Carboxen® Adsorbent
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
SB.54
Nom du produit
Adsorbant Carboxen®,
Description
Surface pH = 8.0
Niveau de qualité
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
750 m2/g
Dimension de pores
26 % mesoporosity
27 % macroporosity
47 % microporosity
Température de stockage
room temp
Description générale
Les carboxènes constituent un adsorbant de synthèse de haute technologie à base de carbone conçu à partir de précurseurs polymères. Ces particules ne se déforment pas de manière plastique comme les résines et ne génèrent pas de fines comme le charbon actif. Ces matériaux sont expédiés et conservés sous forme sèche. Ces résines dérivatisées sont particulièrement intéressantes pour un grand éventail d'applications de purification, car elles permettent d'éliminer à la fois les impuretés moléculaires de petite taille et celles de grande taille. Elles peuvent être utilisées pour les purifications aussi bien en phase liquide que gazeuse. On peut citer par exemple l'élimination des catalyseurs homogènes présents dans les principes actifs (API), l'élimination des impuretés à haut risque dans les purifications biochimiques telles que les protéines de cellules hôtes mélangées aux mAb, l'élimination des métaux lourds toxiques, la purification des molécules chlorées, ou l'élimination des composés extractibles et relargables. Leurs pores coniques leur procurent de meilleures propriétés thermodynamiques et cinétiques, à la fois en termes d'adsorption et de désorption. Les carboxènes peuvent présenter différents pourcentages relatifs de structures poreuses (micro, méso ou macro), différentes surfaces spécifiques et différents pH de surface.
Application
Carboxen® materials are a highly engineered synthetic carbon adsorbent engineered from polymeric precursors. These particles will not plastically deform like resins or generate fines like activated carbon. These materials are shipped and stored dried. These derivatized resins bring value to a wide range of purification applications for removing both small and large molecule impurities. They find use in both gas and liquid phase purifications. Some examples include removal of homogenous catalysts from active pharmaceutical ingredients (API)s, high-risk impurities in biochemical purifications such as host cell proteins from mAbs, removal of toxic heavy metals, purification of chlorinated molecules, and removal of extractables and leachables.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages :
  • Structure sphérique
  • Matériau dur (dureté "Ball Pan" > 98 %)
  • Stable jusqu'à 400 °C
  • Grande pureté
  • Facile à conditionner
  • Stable sur toute la gamme de pH
  • Ne crée pas de contrepression
  • Grande stabilité aux chocs osmotiques
  • Structure de pore conique (macroporeuse, mésoporeuse ou microporeuse)
Autres remarques
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : Adsorbants de spécialité à base de carbone.
Informations légales
Carboxen isa registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable