CRM68125
Terbufos-sulfoxide
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
194,00 $
About This Item
194,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H21O3PS3/c1-6-11-13(14,12-7-2)15-8-16(10)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Clé InChI
KKOYBOFPUBHPFO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3