CRM40590
HDI-DBA-d9 Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 × 1 mL
Synonyme(s) :
HDI adducts, Hexamethylene diisocyanate dibutylamine-d9 oligomers standard
115,00 $
About This Item
115,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Conditionnement
ampule of 1 × 1 mL
Concentration
in methanol (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Recueil d'échantillon
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup