CRM33658
Picoxystrobin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Methyl (E)-α-methoxymethylene-2-(3-trifluoromethyl-2-pyridyloxymethyl)phenylacetate
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CO\C=C(/C(=O)OC)c1ccccc1COc2cccc(n2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H16F3NO4/c1-24-11-14(17(23)25-2)13-7-4-3-6-12(13)10-26-16-9-5-8-15(22-16)18(19,20)21/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b14-11-
Clé InChI
IBSNKSODLGJUMQ-KAMYIIQDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable