Principaux documents
CRM30482
Supelco
Spiromesifen Metabolite M01
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-mesityl-1-oxaspiro(4.4)non-3-en-2-one
CRM30482-10MG
273,00 $
273,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
CRM30482-10MG
273,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
273,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C2=C(O)C3(CCCC3)OC2=O
InChI
1S/C17H20O3/c1-10-8-11(2)13(12(3)9-10)14-15(18)17(20-16(14)19)6-4-5-7-17/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
UWNPKBJDSGDYAU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Environmental
Spiromesifen metabolite M1 occurs as the main degradation product by hydrolysis. It is not listed in the Europan Union Pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable