Principaux documents
Seringue SGE pour passeur d′échantillons SGE, seringue SuperfleX
volume 10 μL, needle size 23 ga (cone tip), needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm, pkg of 6 ea, color (dark orange)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga (cone tip)
Description
10FX-HP-0.63
Caractéristiques
needle type F (fixed)
syringe type SuperfleX
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002838
Aiguille, L × D.E.
42 mm × 0.63 mm
Volume
10 μL
Informations légales
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.