Principaux documents
BP1032
Propofol impurity J
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,6-Diisopropyl-1,4-benzoquinone
0.05 ML
356,00 $
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.05 ML
356,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
propofol, propofol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(=CC(=O)C=C1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
DDXYWFGBQZICBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Propofol impurity J BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Propofol Injection
  • Conditionnement
    Unit quantity: 0.05 mL. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Produit(s) apparenté(s)
    Réf. du produit
    Description
    Tarif
    Pictogrammes
    Skull and crossbones
    Mention d'avertissement
    Danger
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Acute Tox. 3 Oral
    Code de la classe de stockage
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable