BP103
Debrisoquine sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide, Debrisoquin sulfate, Ro 5-33071
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
debrisoquine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
CAYGYVYWRIHZCQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)