Principaux documents
AR747
Supelco
Petroleum Coke (C, H, N, S)
certified reference material
50 G
402,00 $
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
402,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Fabricant/nom de marque
Alpha Resources
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ash, Vol. Mat., BTU/Pound
Elemental Analysis
Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulfur
Trace Elements
Calcium (Ca), Iron (Fe), Nickel (Ni), Vanadium (V), Silicon (Si)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable