Documents
97786-U
Supelco
Cartouche VersaPak® silice
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 50 g, tube volume 150 mL, pkg of 10
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NC.05
Composition
bed wt., 50 g
Conditionnement
pkg of 10
Technique(s)
LPLC: suitable
Volume du tube
150 mL
Groupe de la matrice active
Spherical Silica
Taille des particules
20-45 μm
Informations légales
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC