Principaux documents
97757-U
Supelco
Cartouche de silice VersaPak®
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, I.D. × L 23 mm × 53 mm, pkg of 20
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Composition
bed wt., 11 g
Conditionnement
pkg of 20
Paramètres
60 psi max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. × L
23 mm × 53 mm
Groupe de la matrice active
Spherical Silica
Taille des particules
20-45 μm
Informations légales
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC