Principaux documents
96047
Supelco
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
analytical standard
100 MG
84,30 $
84,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
84,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H10(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.21
84,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% ((mixture of isomers), GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
164-167 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable