Principaux documents
95934
Supelco
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable