Principaux documents
91496
Supelco
Elemental Impurities according to ICH Q3D inhalation, Standard 4
TraceCERT®, (in 12% nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
100 ML
260,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
260,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
Ag, 7 mg/L
As, 2 mg/L
Cd, 3 mg/L
Co, 3 mg/L
Hg, 1 mg/L
Ni, 5 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 130 mg/L
Tl, 8 mg/L
V, 1 mg/L
Concentration
(in 12% nitric acid)
Technique(s)
ICP: suitable
Format
multi-component solution
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1